Learn More
(1RS)-1-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-il)etanol, Mikromol™
Código de producto. 18020660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18020660 100 mg 100 miligramos
17929669 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18020660 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-il)etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
CAS 24155-42-8
Nombres de analitos o componentes 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Econazole Nitrate Imp. A (EP), Enilconazole Imp. E (EP), Isoconazole Nitrate Imp. A (EP), Miconazole Nitrate Imp. A (EP), Tioconazole Imp. D (EP), Econazole USP Related Compound A, Econazole USP RC A, (1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Econazole Related Compound A, Econazole Nitrate Impurity A, Enilconazole Impurity E, Isoconazole Impurity B, Isoconazole Nitrate Impurity A, Miconazole Impurity A, Miconazole Nitrate Impurity A, Sertaconazole Nitrate Impurity A, Tioconazole Impurity D, Econazole Impurity A, Isoconazole Impurity A, Miconazole Impurity A, Sertaconazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
SMILES OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanol
Peso molecular (g/mol) 257.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.017 g/mol