accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3ONHH3CH3COHNNH2NH2NOHNOCH3HCl

CAS RN 24125-16-4

IUPAC Nombre: N-{5-[(diaminomethylidene)amino]-1-oxopentan-2-yl}-2-(2-acetamido-4-methylpentanamido)-4-methylpentanamide hydrochloride
Sinónimos: N-{5-[(diaminomethylidene)amino]-1-oxopentan-2-yl}-2-(2-acetamido-4-methylpentanamido)-4-methylpentanamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 463.02
Fórmula molecular: C20H39ClN6O4
InChi Key: OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados