missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de leupeptina, MP Biomedicals

Código de producto. 11462491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11462491 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11462491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219562405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 24125-16-4
Fórmula molecular C20H39ClN6O4
Peso molecular (g/mol) 463.02
Clave InChI OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo leupeptin hydrochloride, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide hydrochloride, acetyl-leu-leu-arg-al nieani, leupeptin hydrochloride, microbial hplc, n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16219551
Nombre IUPAC 2-acetamido-N-[1-[[5-(diaminometilideneamino)-1-oxopentan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]-4-metilpentanamida;clorhidrato
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O)NC(=O)C.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Leupeptin Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.