CAS RN 2410614-07-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Pepstatin A Janelia Fluor 526
Fluorogenic green-emitting lysosome tracker and stain