CAS RN 2410075-48-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Acetato de cetoabiraterona, TRC
CAS: 2410075-48-6 Fórmula molecular: C26H31NO3 Peso molecular (g/mol): 405.53 Sinónimo: (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-7-oxo-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Acetate Nombre IUPAC: [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7-oxo-17-(3-piridilo)-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantra-3-il] acetato SMILES: CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3C(=O)C=C2C1