Learn More
7-Acetato de cetoabiraterona, TRC
Código de producto. 30134093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134093 100 mg 100 miligramos
30007845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK170980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2410075-48-6
Fórmula molecular C26H31NO3
Peso molecular (g/mol) 405.53
Sinónimo (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-7-oxo-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Acetate
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7-oxo-17-(3-piridilo)-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3C(=O)C=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ketoabiraterone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31NO3/c1-16(28)30-19-8-10-25(2)18(13-19)14-23(29)24-21-7-6-20(17-5-4-12-27-15-17)26(21,3)11-9-22(24)25/h4-6,12,14-15,19,21-22,24H,7-11,13H2,1-3H3/t19-,21-,22-,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.2304
Porcentaje de pureza >95%