CAS RN 24078-79-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-cloro-2-furancarbonilo cloruro (~ 90%), TRC
CAS: 24078-79-3 Fórmula molecular: C5H2Cl2O2 Peso molecular (g/mol): 164.97 Sinónimo: 5-Chloro-2-furoyl Chloride Nombre IUPAC: 5-clorofurano-2-cloruro de carbonilo SMILES: O=C(Cl)C1=CC=C(Cl)O1