Learn More
5-cloro-2-furancarbonilo cloruro (~ 90%), TRC
Código de producto. 30367767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367767 1 g 1 g
30348925 100 mg 100 miligramos
30365855 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3762651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24078-79-3
Fórmula molecular C5H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 164.97
Sinónimo 5-Chloro-2-furoyl Chloride
Nombre IUPAC 5-clorofurano-2-cloruro de carbonilo
SMILES O=C(Cl)C1=CC=C(Cl)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2Cl2O2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9432