CAS RN 2407569-86-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.