Learn More
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamide |
| CAS | 2407569-86-0 |
| Fórmula molecular | C27 H45 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(6-Hydroxy,-5-(hydroxymethyl)hexyl Eicosapentaenamide, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-(6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)icosa-5,8,11,14,17-pentaenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H45NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-27(31)28-23-20-19-21-26(24-29)25-30/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,26,29-30H,2,5,8,11,14,17-25H2,1H3,(H,28,31)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| Nombre IUPAC | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]icosa-5,8,11,14,17-pentaenamida |
| Peso molecular (g/mol) | 431.651 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.34 |