accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONBr

CAS RN 2402-97-3

IUPAC Nombre: 3-bromopyridin-1-ium-1-olate
Sinónimos: 3-bromopyridin-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol): 174
Fórmula molecular: C5H4BrNO
InChi Key: YUIBFWHMRBJHNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+]1=CC=CC(Br)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados