Learn More
N-óxido de 3-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopyridine N-Oxide |
| CAS | 2402-97-3 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyridine, 3-bromo-, 1-oxide, 3-Bromopyridine 1-oxide, 3-Bromopyridine N-oxide, 3-Bromopyridine oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9476 |