CAS RN 2387071-47-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Metabolito de dimetaclor CGA 369873 sodio 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Dimethachlor CGA 369873, TRC
CAS: 2387071-47-6 Fórmula molecular: C10 H12 N O4 S . Na Peso molecular (g/mol): 265.26 Sinónimo: Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium Nombre IUPAC: sodio; 2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetanolsulfonato SMILES: [Na+].Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-]