Learn More
Dimethachlor CGA 369873, TRC
Código de producto. 30138076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138076 250 mg 250 miligramos
30004677 100 mg 100 miligramos
30010260 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465480250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2387071-47-6
Fórmula molecular C10 H12 N O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 265.26
Sinónimo Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
Nombre IUPAC sodio; 2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetanolsulfonato
SMILES [Na+].Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S.Na/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0385
Porcentaje de pureza >95%