CAS RN 23824-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,3,4-Tetrahidro-4,6-dihidroxi-2-metil-isoquinolina, TRC
CAS: 23824-24-0 Fórmula molecular: C10 H13 N O2 Peso molecular (g/mol): 179.22 Sinónimo: 4,6-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-,1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,6-isoquinolinediol,1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methylisoquinoline,2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol,4,6-Dihydroxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Nombre IUPAC: 2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6-diol SMILES: CN1CC(O)c2cc(O)ccc2C1