Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-4,6-dihidroxi-2-metil-isoquinolina, TRC
Código de producto. 30012911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012911 50 mg 50 miligramos
30005586 250 mg 250 miligramos
30012306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29357550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23824-24-0
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo 4,6-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,6-isoquinolinediol, 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methylisoquinoline, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Nombre IUPAC 2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6-diol
SMILES CN1CC(O)c2cc(O)ccc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946
Porcentaje de pureza >95%