CAS RN 2381954-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (1S,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (1S,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (1S,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.