Learn More
Ácido (1S,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30363370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30363370 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30363370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4220705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 2381954-05-6
Fórmula molecular C25 H40 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Cyhalothrin Impurity 11
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-16,18-22,27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,18?,19+,20+,21?,22+,24-,25+/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2C3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC (4S)-4-[(5R,10S,12R,13R,14R,17R)-12-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 404.583
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.293
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.