CAS RN 23815-28-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Diclorobenzenosulfonamida, TRC
CAS: 23815-28-3 Fórmula molecular: C6H5NO2SCl2 Peso molecular (g/mol): 226.08 Sinónimo: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulfonamide,4,5-Dichlorobenzenesulfonamide,NSC 31188 SMILES: NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1