Learn More
3,4-Diclorobenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30380529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380529 500 mg
30374079 50 mg
30376199 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438508500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23815-28-3
Fórmula molecular C6H5NO2SCl2
Peso molecular (g/mol) 226.08
Sinónimo 3,4-Dichlorobenzene-1-sulfonamide, 4,5-Dichlorobenzenesulfonamide, NSC 31188
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzenesulfonamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9418