accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23814-12-2

IUPAC Nombre: 2H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Sinónimos: 2H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 163.14
Fórmula molecular: C7H5N3O2
InChi Key: GUOVBFFLXKJFEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC2=NNN=C2C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados