Learn More
Ácido benzotriazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 23814-12-2 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid (8CI,9CI), 1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid, 3H-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole, 5-Carboxylic acid benzotriazole, Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,11,12)(H,8,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2nn[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3H-benzotriazol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.134 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.038 |