accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOOCH3CH3H3C

CAS RN 2372-21-6

IUPAC Nombre: tert-butoxy propan-2-yl carbonate
Sinónimos: tert-butoxy isopropyl carbonate
Peso molecular (g/mol): 176.21
Fórmula molecular: C8H16O4
InChi Key: KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados