Learn More
Solución de Tert-Butylperoxy Isopropyl Carbonato, al 75% en alcohol mineral libre aromático, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
10347121 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10347121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349842500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
Nombre de nota 75% solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 2372-21-6
Fórmula molecular C8H16O4
Fórmula lineal (CH3)2CHOCO3C(CH3)3
Número MDL MFCD00126878
Sinónimo tert-butoxy isopropyl carbonate, carbonoperoxoic acid, oo-1,1-dimethylethyl o-1-methylethyl ester, o,o-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate, peroxycarbonic acid, oo-tert-butyl isopropyl ester, 2-methyl-2-propan-2-yloxy carbonyl peroxy propane, carbonic acid tert-butoxy isopropyl ester, oo-tert-butyl=o-isopropyl=peroxycarbonate, oo-t-butyl o-isopropyl monoperoxycarbonate, tert-butylperoxy isopropyl carbonate solution, 2-isopropoxycarbonyl peroxy-2-methylpropane
Clave InChI KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2-metilpropan-2-il)oxy propan-2-il carbonato
Peso molecular (g/mol) 176.212
PubChem CID 75406
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Cantidad 250 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxyisopropyl carbonate, Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy