CAS RN 23641-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6a,11b)-17,21-bis(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6Alfa,11Beta)-17,21-Bis(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6Alfa,11Beta)-17,21-Bis(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.