Learn More
(6Alfa,11Beta)-17,21-Bis(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 23641-05-6 |
| Fórmula molecular | C25H30F2O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-Diacetate, (6α,11β)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30F2O7/c1-13(28)33-12-21(32)24(34-14(2)29)8-6-16-17-10-19(26)18-9-15(30)5-7-22(18,3)25(17,27)20(31)11-23(16,24)4/h5,7,9,16-17,19-20,31H,6,8,10-12H2,1-4H3/t16-,17-,19-,20-,22?,23?,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(COC(C)=O)[C@]1(OC(C)=O)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@@]43C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-((6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetoxi-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 480.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.2 |