CAS RN 23488-38-2
IUPAC Nombre:
1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
Sinónimos:
1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
Peso molecular (g/mol):
421.75
Fórmula molecular:
C8H6Br4
InChi Key:
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(Br)C(Br)=C(C)C(Br)=C1Br
1
–
3
de
3
resultados
1
2,3,5,6-tetrabromo-p-xileno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,3,5,6-tetrabromo-p-xileno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2,3,5,6-tetrabromo-p-xileno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.