Learn More
2,3,5,6-tetrabromo-p-xileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| CAS | 23488-38-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | p-Xylene','2,3,5,6-tetrabromo- (6CI,8CI), 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| SMILES | Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 421.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.7203 |