CAS RN 2341840-99-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-ether-alkylC2-amine
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry