CAS RN 23371-63-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pentatonionato de potasio sesquihidrato, TRC
CAS: 23371-63-3 Fórmula molecular: 2 K . O6 S5 . 1.5[H2O] Peso molecular (g/mol): 354.54916 Sinónimo: Pentathionic acid, dipotassium salt, hydrate (2:3),Pentathionic acid, dipotassium salt, sesquihydrate SMILES: O.[K].[K].OS(=O)(=O)SSSS(=O)(=O)O