Learn More
Pentatonionato de potasio sesquihidrato, TRC
Código de producto. 17949754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949754 100 mg 100 miligramos
17948784 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17949754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698170100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23371-63-3
Fórmula molecular 2 K . O6 S5 . 1.5[H2O]
Peso molecular (g/mol) 354.54916
Sinónimo Pentathionic acid, dipotassium salt, hydrate (2:3), Pentathionic acid, dipotassium salt, sesquihydrate
SMILES O.[K].[K].OS(=O)(=O)SSSS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Pentathionate Sesquihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H2O6S5/c;;1-10(2,3)8-7-9-11(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.7835