CAS RN 23271-47-8
IUPAC Nombre:
1-propylpyridin-1-ium chloride
Sinónimos:
1-propylpyridin-1-ium chloride
Peso molecular (g/mol):
157.64
Fórmula molecular:
C8H12ClN
InChi Key:
IBOIUWAYPMADRC-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Cl-].CCC[N+]1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de 1-propilpiridinio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.