Learn More
Cloruro de 1-propilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylpyridinium Chloride |
| CAS | 23271-47-8 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N . Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N.ClH/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCC[n+]1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1-propilpiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 157.641 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.066 |