accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOClCH3H3C

CAS RN 23184-66-9

IUPAC Nombre: N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Sinónimos: machette butachlor machete brand of butachlor epa pesticide chemical code 112301 bilchlor machete C17H26ClNO2 weedout pillarsete butanex
Peso molecular (g/mol): 311.85
Fórmula molecular: C17H26ClNO2
InChi Key: HKPHPIREJKHECO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOCN(C(=O)CCl)C1=C(CC)C=CC=C1CC
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)