Learn More
Butachlor (>90%), TRC
Código de producto. 30137192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137192 10 g 10 g
17943435 1 g 1 g
17933865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68992510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23184-66-9
Fórmula molecular C17 H26 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 311.85
Sinónimo Acetanilide, N-(butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethyl- (8CI), N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetoanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-α-chloroacetanilide, Bilchlor, Butachlor, Butaclor, CP 53619, Delchlor, Delchlor 5G, Dingcaoan, Hiltachlor, Machet, Machete, Machete (herbicide), Machette, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide, NSC 221683
Nombre IUPAC N-(butoximetil)-2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)acetamida
SMILES CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butachlor
Nombres de analitos o componentes Butachlor
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1652
Porcentaje de pureza >95%