Learn More
Butaclor, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30309217 100 mg
1 options
Código de producto. 30309217 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10860000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butachlor
CAS 23184-66-9
Nombres de analitos o componentes Butachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetanilide, N-(butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethyl- (8CI), N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetoanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-α-chloroacetanilide, Bilchlor, Butaclor, CP 53619, Delchlor, Delchlor 5G, Dingcaoan, Hiltachlor, Machet, Machete, Machete (herbicide), Machette, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide, NSC 221683
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
Nombre IUPAC N-(butoximetil)-2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)acetamida
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 311.85
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1652 g/mol