accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONCS

CAS RN 23163-84-0

IUPAC Nombre: 1-ethoxy-2-isothiocyanatobenzene
Sinónimos: 1-ethoxy-2-isothiocyanatobenzene
Peso molecular (g/mol): 179.24
Fórmula molecular: C9H9NOS
InChi Key: MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=CC=C1N=C=S

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados