Learn More
Isotiocianato de 2-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10702133 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10702133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00819EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 23163-84-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H9NOS
Fórmula lineal CH3CH2OC6H4NCS
Número MDL MFCD00046793
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-ethoxyphenyl isothiocyanate, o-ethoxyphenyl isothiocyanate, 2-ethoxyphenylisothiocyanate, 1-ethoxy-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethoxy-2-isothiocyanato, benzene, 1-ethoxy-2-isothiocyanato, 2-ethoxybenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanatophenetole, ethoxyphenyl isothiocyanate, 3-trimethylsilyl-2-propene-1-ol
Clave InChI MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=S
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-isotiocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 179.237
PubChem CID 123407
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%