accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OONNH3CH3CNCH3CH3

CAS RN 23103-98-2

IUPAC Nombre: 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl N,N-dimethylcarbamate
Sinónimos: pirimicarb pyrimicarb aficida ZZ-aphox pyrimor pirimicarb (substance) pirimor ABOL pirimor granulate caswell no. 359C
Peso molecular (g/mol): 238.29
Fórmula molecular: C11H18N4O2
InChi Key: YFGYUFNIOHWBOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(=O)OC1=NC(=NC(C)=C1C)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados