Learn More
Pirimicarb, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirimicarb |
| CAS | 23103-98-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pirimicarb |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C11 H18 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 238.29 |
| Mostrar más |