CAS RN 230953-17-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-O-Acetil-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-Alfa-D-manopiranosil)-1,2-etilideno-Beta-D-manopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-O-Acetil-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-Alfa-D-manopiranosil)-1,2-etilideno-Beta-D-manopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-O-Acetil-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-Alfa-D-manopiranosil)-1,2-etilideno-Beta-D-manopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.