Learn More
4-O-Acetil-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-Alfa-D-manopiranosil)-1,2-etilideno-Beta-D-manopiranosa, TRC
Código de producto. 30310507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30310507 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30310507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1737601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-O-Acetyl-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl)-1,2-ethylidene-beta-D-mannopyranose
CAS 230953-17-0
Fórmula molecular C38H52O25
Cantidad 1 mg
Sinónimo O-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-3)-O-[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-6)]-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C38H52O25/c1-14(39)48-11-24-27(51-16(3)41)30(54-19(6)44)33(56-21(8)46)36(60-24)50-13-26-29(53-18(5)43)32(35-37(61-26)59-23(10)58-35)63-38-34(57-22(9)47)31(55-20(7)45)28(52-17(4)42)25(62-38)12-49-15(2)40/h23-38H,11-13H2,1-10H3/t23?,24?,25?,26?,27-,28+,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36+,37-,38+/m1/s1
SMILES CC1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]3OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](O[C@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]4OC(=O)C)[C@@H]2O1
Nombre IUPAC acetato de [(3R,6S)-6-[[(3aS,6R)-6-acetiloxi-2-metil-7-[(2S,5S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-il]metoxi]-3,4,5-triacetiloxioxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 908.8
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.