CAS RN 23095-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-(-)-Maleato de clorfeniramina, TRC
CAS: 23095-76-3 Fórmula molecular: C16H19ClN2 • C4H4O4 Peso molecular (g/mol): 274.7911607 Sinónimo: (γR)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1),(R)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (Z)-2-butenedioate (1:1),(-)-2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-Pyridine maleate (1:1),(-)-Chlorpheniramine maleate,(R)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1),L-Chlorpheniramine maleate Nombre IUPAC: (Z)-pero-2-ácido enedioico; (3R)-3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina SMILES: CN(C)CC[C@H](C1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=N2.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O