Learn More
(R)-(-)-Maleato de clorfeniramina, TRC
Código de producto. 30009199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009199 1 mg 1 miligramo
30004038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4243061MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23095-76-3
Fórmula molecular C16H19ClN2 • C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 274.7911607
Sinónimo (γR)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), (R)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (Z)-2-butenedioate (1:1), (-)-2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-Pyridine maleate (1:1), (-)-Chlorpheniramine maleate, (R)-γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-Pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Chlorpheniramine maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; (3R)-3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina
SMILES CN(C)CC[C@H](C1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=N2.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Chlorpheniramine Maleate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m1./s1