accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONHONOH3CCH3

CAS RN 23062-91-1

IUPAC Nombre: ethyl 17-methoxy-6-methyl-12-oxa-1,7-diazapentacyclo[11.8.0.0³,¹¹.0⁴,⁸.0¹⁴,¹⁹]henicosa-3,5,8,10,14(19),15,17-heptaene-5-carboxylate
Sinónimos: ethyl 17-methoxy-6-methyl-12-oxa-1,7-diazapentacyclo[11.8.0.0³,¹¹.0⁴,⁸.0¹⁴,¹⁹]henicosa-3,5,8,10,14(19),15,17-heptaene-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 392.46
Fórmula molecular: C23H24N2O4
InChi Key: VDDUJINYXKGZLV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(C)NC2=CC=C3OC4N(CCC5=C4C=CC(OC)=C5)CC3=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados