Learn More
Tocris Bioscience™ PD 102807
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18045012 50 mg 50 miligramos
18005042 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18045012 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1671/50
Selective M4 antagonist
Selective M4 muscarinic receptor antagonist. IC50 values are 91, 6559, 3441, 950 and 7412 nM for human M4, M1, M2, M3, and M5 receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23062-91-1
Fórmula molecular C23H24N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 102807
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.45
Pureza >98%
Peso molecular 392.455