CAS RN 229644-17-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metilumbeliliferil 6-Tio-palmitato-Beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 229644-17-1 Fórmula molecular: C32 H48 O8 S Peso molecular (g/mol): 592.78 Nombre IUPAC: S-[[(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-2-il]metil] hexadecanetioato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O