Learn More
4-Metilumbeliliferil 6-Tio-palmitato-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30478954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478954 50 mg 50 miligramos
30475983 5 mg 5 miligramos
30466967 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33667550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229644-17-1
Fórmula molecular C32 H48 O8 S
Peso molecular (g/mol) 592.78
Nombre IUPAC S-[[(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-2-il]metil] hexadecanetioato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 6-thio-Palmitate-beta-D-Glucopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H48O8S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-28(34)41-21-26-29(35)30(36)31(37)32(40-26)38-23-17-18-24-22(2)19-27(33)39-25(24)20-23/h17-20,26,29-32,35-37H,3-16,21H2,1-2H3/t26-,29-,30+,31-,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.307
Porcentaje de pureza >95%