CAS RN 22959-81-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diazaborina, TRC
CAS: 22959-81-5 Fórmula molecular: C14H13BN2O3S Peso molecular (g/mol): 300.14 Sinónimo: 1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-(p-tolylsulfonyl)-2,3,1-benzodiazaborine,1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-(p-tosyl)-2,3,1-benzo[e]diazaborine,1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2,3,1-benzodiazaborine SMILES: Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2N=Cc3ccccc3B2O