Learn More
Diazaborina, TRC
Código de producto. 30367716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367716 50 mg 50 miligramos
30359957 25 mg 25 miligramos
30350405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41759350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22959-81-5
Fórmula molecular C14H13BN2O3S
Peso molecular (g/mol) 300.14
Sinónimo 1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-(p-tolylsulfonyl)-2,3,1-benzodiazaborine, 1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-(p-tosyl)-2,3,1-benzo[e]diazaborine, 1,2-Dihydro-1-hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2,3,1-benzodiazaborine
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2N=Cc3ccccc3B2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazaborine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13BN2O3S/c1-11-6-8-13(9-7-11)21(19,20)17-15(18)14-5-3-2-4-12(14)10-16-17/h2-10,18H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.074